Perborato de sódio tetrahidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
A10189.0EEA
78.5
EUR
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
Perborato de sódio tetrahidratado ≥97%
Perborato de sódio tetrahidratado
Purity: 97%
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Fórmula:
NaH₂BO₄·4H₂O Ponto de Fusão: 60 °C (decomposição) Densidade: 1,73 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149231 Número CAS: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8652 |