Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 27.4 EUR
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Fórmula: C₈H₄F₆O
Ponto de ebulição: 97…98 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 20…21 °C
Densidade: 1,511
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000386
Número CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3