Print…
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 39.4 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Titanium(IV) butanolate ≥99%
Titanium(IV) butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso Molecular: 340.34 g/mol
Ponto de ebulição: 310…314 °C
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.998
Ponto de Inflamação: 41 °C (170 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009433
Número CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3 III