Print…
Gálio metal ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45841.22 45841.36
45841.22EA 509 EUR
45841.22 45841.36
Gálio metal ≥99.9% (baseado nos metais)
Gálio
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2403 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364