Hidróxido de sódio ≥99.99% (baseado nos metais), contas/pellets
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45780.06
45780.14
45780.22
45780.06EA
36.4
EUR
45780.06
45780.14
45780.22
Hidróxido de sódio ≥99.99% (baseado nos metais), contas/pellets
Hidróxido de sódio
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Density: 2.13
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 316°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 316 °C Densidade: 2,13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |