Print…
Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45548.88 45548.ME
45548.88EA 684 EUR
45548.88 45548.ME
Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (baseado em metais)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13826-94-3 Molecular Formula: Br4K2Pt Formula Weight: 592.90 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00011376
Fórmula: Br₄K₂Pt
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011376
Número CAS: 13826-94-3
EINECS: 237-536-1