Print…
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44639.01 44639.03 44639.06
44639.01EA 56.4 EUR
44639.01 44639.03 44639.06
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
5-(Chloromethyl)uracil
Purity: 97% CAS No.: 3590-48-5 Molecular Formula: C5H5ClN2O2 Formula Weight: 160.56 Physical Form: Powder
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 160.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00218445
Número CAS: 3590-48-5