Difosfato tetra-potássio, anidro ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetrapotassium diphosphate, Potassium diphosphate, Potassium pyrophosphate, tetra-Potassium pyrophosphate, Potassium pyrophospate
44269.A1
44269.A7
44269.A1EA
75.8
EUR
44269.A1
44269.A7
Difosfato tetra-potássio, anidro ≥96%
Difosfato tetra-potássio
Purity: 96% min
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4O7P2
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Granular
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Fórmula:
K₄O₇P₂ Ponto de ebulição: Dec. Ponto de Fusão: 1090 °C Densidade: 2,33 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011393 Número CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Merck Index: 14,7663 |