N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 0.97
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Fórmula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Ponto de ebulição: 145…147 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0,97 Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008269 Número CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,III |