2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
92.5
EUR
43381.03
43381.06
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Fórmula:
C₆H₃BrF₃N Ponto de ebulição: 78…81 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 45…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153086 Número CAS: 50488-42-1 |