1,3-Dioxolano ≥99.5% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
42897.AK
42897.K2
42897.M1
42897.AKEA
54.4
EUR
42897.AK
42897.K2
42897.M1
1,3-Dioxolano ≥99.5% estabilizada
1,3-Dioxolano
Stabilized
Purity: 99.5%
CAS No.: 646-06-0
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 1°(34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.4000
Melting Point: -95°
Boiling Point: 74-75°
UN No.: 1166
MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Fórmula:
C₃H₆O₂ Peso Molecular: 74.08 g/mol Ponto de ebulição: 74…75 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 1.06 Ponto de Inflamação: 1 °C (34 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003207 Número CAS: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3 II |