Methoxytrimethylsilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethyl(methoxy)silane
42464.09
42464.18
42464.30
42464.09EA
41.1
EUR
42464.09
42464.18
42464.30
Methoxytrimethylsilane ≥97%
Methoxytrimethylsilane
Purity: 97+%
CAS No.: 1825-61-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -11°(-12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.756
Refractive Index: 1.3678
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Mild
Boiling Point: 57-58°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008344
Fórmula:
C₄H₁₂OSi Peso Molecular: 104.22 g/mol Ponto de ebulição: 57…58 °C Densidade: 0.756 Ponto de Inflamação: –11 °C (–12 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008344 Número CAS: 1825-61-2 EINECS: 217-369-0 ADR: 3 II |