Print…
Polissulfuretos de potássio (≥11,8% S)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
41550.22 41550.36
41550.22EA 72.7 EUR
41550.22 41550.36
Polissulfuretos de potássio (≥11,8% S)
Polissulfuretos de potássio
CAS No.: 39365-88-3 Molecular Formula: K2Sn Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Solubility: Soluble in water UN No.: 3180 MDL No.: MFCD00064604
Decorative Colour effects on brass, bronze, nickel
Fórmula: K₂(S)n
Peso Molecular: 110.26 g/mol
Ponto de Fusão: 471
Densidade: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064604
Número CAS: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 3180
ADR: 4.1 II