tetraborato de di-potássio tetrahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 12045-78-2
Molecular Formula: K2B4O7.4H2O
Formula Weight: 305.51 (233.44anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.74 (anhy)
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7680
MDL No.: MFCD00149924
Fórmula:
B₄K₂O₇·4H₂O Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 1,74 (anidro) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149924 Número CAS: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 Merck Index: 14,7680 |