Print…
Acído nítrico solution_standardised 0.1 N
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitric acid solution
35626.AP 35626.K2
35626.APEA 51.6 EUR
35626.AP 35626.K2
Acído nítrico solution_standardised 0.1 N
Acído nítrico
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: -42
Densidade: 1.51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610