Succinato dissódico hexahidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
33386.30
33386.A1
33386.30EA
48.1
EUR
33386.30
33386.A1
Succinato dissódico hexahidratado
Succinato dissódico hexahidratado
CAS No.: 6106-21-4
Molecular Formula: C4H4Na2O4.6H2O
Formula Weight: 270.14 (162.05anhy)
Physical Form: Granular/crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 120° -6H2O
Beilstein Reference: 3921044
Merck Reference: 14,8679
MDL No.: MFCD00149117
Fórmula:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O Peso Molecular: 270.14 g/mol Ponto de Fusão: 120 °C (-6H₂O) Densidade: 1.529 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149117 Número CAS: 6106-21-4 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 13,08754 |