Print…
Perborato de sódio tetrahidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
33383.14 33383.22 33383.36
33383.14EA 31.7 EUR
33383.14 33383.22 33383.36
Perborato de sódio tetrahidratado, grade reagente
Perborato de sódio tetrahidratado
CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Physical Form: Granular Density: 1.73 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Fórmula: NaH₂BO₄·4H₂O
Peso Molecular: 171.87 g/mol
Ponto de Fusão: 60 °C (decomposição)
Densidade: 1.73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149231
Número CAS: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8652