Hidrogenoarsenato de di-sódio heptahidratdo 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
33373.14
33373.22
33373.14EA
178
EUR
33373.14
33373.22
Hidrogenoarsenato de di-sódio heptahidratdo 98.0-102.0% ACS
Hidrogenoarsenato de di-sódio heptahidratdo
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: HAsNa2O4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.88
Appearance: White
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Fórmula:
HAsNa₂O₄·7H₂O Peso Molecular: 312.01 g/mol Ponto de Fusão: 130 °C (decomposição) Densidade: 1.88 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149179 Número CAS: 10048-95-0 EINECS: 231-902-4 UN: 1685 ADR: 6.1 II |