Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com metanol 10-15 %
33314.AP
33314.M1
33314.APEA
48.9
EUR
33314.AP
33314.M1
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado ACS
Formaldeído
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.083
Refractive Index: 1.3765
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Fórmula:
CH₂O Ponto de ebulição: 97 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,083 Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003274 Número CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 1198 ADR: 3,III Merck Index: 14,4235 |