Print…
Perclorato de Tetrametilamonio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
30834.14 30834.22
30834.14EA 155 EUR
30834.14 30834.22
Perclorato de Tetrametilamonio
Perclorato de Tetrametilamonio
CAS No.: 2537-36-2 Molecular Formula: (CH3)4NClO4 Formula Weight: 173.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043207
Fórmula: C₄H₁₂ClNO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043207
Número CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II