Tin(II) oxalate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
14113.22
14113.36
14113.22EA
41.9
EUR
14113.22
14113.36
Tin(II) oxalate
Tin(II) oxalate
CAS No.: 814-94-8
Molecular Formula: C2O4Sn
Formula Weight: 206.72
Physical Form: Powder
Density: 3.56
Appearance: White
Melting Point: 280° dec.
Solubility: Soluble in dilute HCl. Insoluble in water
Beilstein Reference: 3708588
Merck Reference: 14,8786
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040678
Fórmula:
C₂O₄Sn Peso Molecular: 206.73 g/mol Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição) Densidade: 3.56 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040678 Número CAS: 814-94-8 EINECS: 212-414-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08865 |