Chromium hexacarbonyl ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13061.03
13061.09
13061.18
13061.03EA
35.2
EUR
13061.03
13061.09
13061.18
Chromium hexacarbonyl ≥99%
Chromium hexacarbonyl
Purity: 99%
CAS No.: 13007-92-6
Molecular Formula: C6CrO6
Formula Weight: 220.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.77
Appearance: White
Melting Point: ca 152° dec.
UN No.: 3466
MDL No.: MFCD00010945
Fórmula:
C₆CrO₆ Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa) Densidade: 1,77 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010945 Número CAS: 13007-92-6 EINECS: 235-852-4 UN: 3466 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02253 |