Dipotassium hexabromoiridate (≥25,4% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium hexabromoiridate(IV)
12651.03
12651.06
12651.03EA
235
EUR
12651.03
12651.06
Dipotassium hexabromoiridate (≥25,4% Ir)
Dipotassium hexabromoiridate
CAS No.: 19121-78-9
Molecular Formula: K2IrBr6
Formula Weight: 749.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054221
Fórmula:
Br₆IrK₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054221 Número CAS: 19121-78-9 EINECS: 242-827-1 |