Diammonium hexachloroiridate (≥43% Ir) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ammonium hexachloroiridate(IV), Iridium(IV)-ammonium chloride, Ammonium chloroiride, Ammonium hexachloroiridate
12326.03
12326.06
12326.03EA
403
EUR
12326.03
12326.06
Diammonium hexachloroiridate (≥43% Ir) ≥99% (baseado em metais)
Diammonium hexachloroiridate
Purity: 99%
CAS No.: 16940-92-4
Molecular Formula: (NH4)2IrCl6
Formula Weight: 441.02
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.86
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010881
Fórmula:
H₈Cl₆IrN₂ Peso Molecular: 441.01 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 2.86 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010881 Número CAS: 16940-92-4 EINECS: 241-007-0 |