Disodium hexachloroiridate hexahydrate (≥33,9% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11890.03
11890.06
11890.03EA
320
EUR
11890.03
11890.06
Disodium hexachloroiridate hexahydrate (≥33,9% Ir)
Disodium hexachloroiridate hexahydrate
CAS No.: 19567-78-3
Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O
Formula Weight: 558.99 (450.92anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Red-black
Melting Point: 600° dec.
MDL No.: MFCD00149169
Fórmula:
Cl₆IrNa₂·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149169 Número CAS: 19567-78-3 EINECS: 241-011-2 |