Print…
Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
11888.03 11888.06 11888.14
11888.03EA 377 EUR
11888.03 11888.06 11888.14
Dipotassium hexachloroiridate (≥39% Ir)
Dipotassium hexachloroiridate
CAS No.: 16920-56-2 Molecular Formula: K2IrCl6 Formula Weight: 483.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011369
Fórmula: Cl₆IrK₂
Peso Molecular: 483.13 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011369
Número CAS: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7