Dipotassium tetrachloropalladate ≥99.99% (baseado em metais) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
11885.04
11885.09
11885.04EA
244
EUR
11885.04
11885.09
Dipotassium tetrachloropalladate ≥99.99% (baseado em metais) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Dipotassium tetrachloropalladate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-98-6
Molecular Formula: K2PdCl4
Formula Weight: 326.42
Physical Form: Crystalline
Density: 2.67
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 105° dec.
MDL No.: MFCD00011373
Fórmula:
Cl₄K₂Pd Peso Molecular: 326.43 g/mol Ponto de Fusão: 105 °C (decomposição) Densidade: 2.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011373 Número CAS: 10025-98-6 EINECS: 233-049-3 |