Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11884.03
11884.06
11884.14
11884.03EA
98.9
EUR
11884.03
11884.06
11884.14
Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Dipotassium hexachloropalladate
CAS No.: 16919-73-6
Molecular Formula: K2PdCl6
Formula Weight: 397.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.738
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00043081
Fórmula:
Cl₆K₂Pd Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 2,738 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043081 Número CAS: 16919-73-6 EINECS: 240-974-6 ADR: 9,III |