Diammonium tetrachloropalladate (≥36% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
11882.03
11882.06
11882.03EA
173
EUR
11882.03
11882.06
Diammonium tetrachloropalladate (≥36% Pd)
Diammonium tetrachloropalladate
CAS No.: 13820-40-1
Molecular Formula: H8Cl4N2Pd
Formula Weight: 284.31
Physical Form: Powder
Density: 2.17
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark green to brown
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010884
Fórmula:
H₈Cl₄N₂Pd Peso Molecular: 284.31 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 2.17 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010884 Número CAS: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |