Print…
Iodeto de Zinco ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 97.6 EUR
11661.18 11661.30
Iodeto de Zinco ≥98%
Iodeto de Zinco
Fórmula: I₂Zn
Peso Molecular: 319.2 g/mol
Ponto de ebulição: 625 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 446
Densidade: 4.74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011299
Número CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
Merck Index: 14,10140