Print…
Ácido fluorobórico ≥48% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluoboric acid
11484.18 11484.36 11484.57
11484.18EA 49.3 EUR
11484.18 11484.36 11484.57
Ácido fluorobórico ≥48% (w/w) em solução aquosa
Ácido fluorobórico
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
Atenção: Incompatible with strong bases, oxidising agents and acids.
Fórmula: HBF₄
Peso Molecular: 87.81 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: -90
Densidade: 1.4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011345
Número CAS: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4149
Encomendar
Concentration (weight/weight) 48% min