Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dysprosium(III) chloride hydrate
11317.06
11317.14
11317.22
11317.06EA
106
EUR
11317.06
11317.14
11317.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Fórmula:
Cl₃Dy·xH₂O Peso Molecular: 268.86 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010984 EINECS: 233-039-9 |