Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dysprosium(III) chloride hydrate
11316.14
11316.22
11316.14EA
111
EUR
11316.14
11316.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Fórmula:
Cl₃Dy·xH₂O Peso Molecular: 268.86 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010984 EINECS: 233-039-9 |