Dysprosium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
11315.14
11315.22
11315.14EA
182
EUR
11315.14
11315.22
Dysprosium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Dysprosium trinitrate pentahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-49-9
Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 438.59 (348.51anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Cream to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 88.6°
Merck Reference: 14,3482
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149683
Fórmula:
DyN₃O₉·5H₂O Peso Molecular: 438,59 Ponto de Fusão: 88.6 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149683 Número CAS: 10031-49-9 EINECS: 233-410-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,3482 |