Tetracloroplatinato de diamónio (≥51% Pt) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ammonium tetrachloroplatinate(II), Ammonium tetrachloroplatinate
11046.03
11046.06
11046.03EA
151
EUR
11046.03
11046.06
Tetracloroplatinato de diamónio (≥51% Pt) ≥99.9% (baseado em metais)
Tetracloroplatinato de diamónio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13820-41-2
Molecular Formula: H8Cl4N2Pt
Formula Weight: 372.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.936
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Melting Point: 145° dec.
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010885
Fórmula:
H₈Cl₄N₂Pt Ponto de Fusão: 145 °C (decomposição) Densidade: 2,936 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010885 Número CAS: 13820-41-2 EINECS: 237-499-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00583 |