Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Disodium hexachloropalladate hydrate
11039.03
11039.06
11039.03EA
178
EUR
11039.03
11039.06
Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 53823-60-2
Molecular Formula: Cl6Na2Pd.xH2O
Formula Weight: 365.10(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
MDL No.: MFCD00014235
Fórmula:
Cl₆Na₂Pd·xH₂O Peso Molecular: 365.10 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014235 Número CAS: 53823-60-2 EINECS: 258-809-1 |