Print…
Diammonium tetrachloropalladate ≥99.998% (baseado em metais) Pd 37%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
10824.03 10824.06 10824.14
10824.03EA 142 EUR
10824.03 10824.06 10824.14
Diammonium tetrachloropalladate ≥99.998% (baseado em metais) Pd 37%, Premion®
Diammonium tetrachloropalladate
Purity: 99.998% CAS No.: 13820-40-1 Molecular Formula: H8Cl4N2Pd Formula Weight: 284.31 Physical Form: Powder Density: 2.17 Appearance: Dark green to brown Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010884
Fórmula: H₈Cl₄N₂Pd
Peso Molecular: 284.31 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 2.17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010884
Número CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6