Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (≥9% Pd) ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Pd(PPh3)4
10548.04
10548.09
10548.02
10548.04EA
120
EUR
10548.04
10548.09
10548.02
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (≥9% Pd) ≥99.8% (baseado em metais)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Purity: 99.8%
CAS No.: 14221-01-3
Molecular Formula: Pd[P(C6H5)3]4
Formula Weight: 1155.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow to green
Melting Point: 100-105°
Solubility: Soluble in benzene, ethanol and chloroform
Beilstein Reference: 6704828
MDL No.: MFCD00010012
Hydrosilation, isomerization, carbonylation, oxidation, and C-C bond formation
Fórmula:
C₇₂H₆₀P₄Pd Peso Molecular: 1155.58 g/mol Ponto de Fusão: 100…105 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00010012 Número CAS: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |