Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10537.03
10537.06
10537.03EA
110
EUR
10537.03
10537.06
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8
Molecular Formula: K2Pd(NO2)4
Formula Weight: 368.63
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00049788
Fórmula:
K₂N₄O₈Pd Ponto de Fusão: 310 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049788 Número CAS: 13844-89-8 EINECS: 237-568-6 |