Print…
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado ACS, atende às especificações analíticas de Reagente Ph. Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 44.8 EUR
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado ACS, atende às especificações analíticas de Reagente Ph. Eur.
Nitropruside de sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Peso Molecular: 297.95 g/mol
Densidade: 1.72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149192
Número CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08722
Encomendar
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %