Print…
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423080250 423080050 423081000
ACRO423080250EA 180 EUR
ACRO423080250 ACRO423080050 ACRO423081000
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Tris(diethylamino)phosphine
Fórmula: C₁₂H₃₀N₃P
Ponto de ebulição: 111 °C (6 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009041
Número CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %