Print…
Perclorato de Tetrametilamonio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420560250 420561000
ACRO420560250EA 128 EUR
ACRO420560250 ACRO420561000
Perclorato de Tetrametilamonio 98%
Perclorato de Tetrametilamonio
Fórmula: C₄H₁₂ClNO₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043207
Número CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)