Print…
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-Tetraidro-2-furfurilmetanol
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 48.2 EUR
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico 99+%
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 178 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1.0543 g/cm³
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005372
Número CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA