Print…
p-Fenilenodiamina, dicloridrato 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
417481000 417480250
ACRO417481000EA 69.9 EUR
ACRO417481000 ACRO417480250
p-Fenilenodiamina, dicloridrato 99+%
p-Fenilenodiamina, dicloridrato
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013002
Número CAS: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %