Print…
4-Nitrophthalic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
416120250 416121000
ACRO416120250EA 186 EUR
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalic acid 99%
4-Nitrophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Peso Molecular: 211.13 g/mol
Ponto de Fusão: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007252
Número CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %