Print…
Methyl-p-toluate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 36.6 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
Methyl-p-toluate 99%
Methyl-p-toluate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 220…223 °C
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008441
Número CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %