Print…
Isoxazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
412930100 412930500
ACRO412930100EA 60.8 EUR
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Fórmula: C₃H₃NO
Ponto de ebulição: 95 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 8 °C
Número MDL : MFCD00003149
Número CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %