Print…
Isopropyl salicylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
412891000 412892500
ACRO412891000EA 128 EUR
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropyl salicylate 99%
Isopropyl salicylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 122 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035703
Número CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %