Print…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
407000050 407000250
ACRO407000050EA 42.4 EUR
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 723 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003320
Número CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5