Print…
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
405970050 405970250
ACRO405970050EA 118 EUR
ACRO405970050 ACRO405970250
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
4-Cyanophenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄N₂O
Ponto de ebulição: 123 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %